1,1-Difluoroacetone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC1013-1G PC1013-25G PC1013-5G
APOSPC1013-1GEA 270 NOK
APOSPC1013-1G APOSPC1013-25G APOSPC1013-5G
1,1-Difluoroacetone 97%
1,1-Difluoroacetone
Formel: C₃H₄F₂O
Kokepunkt: 46,5…46.7 °C/757mmHg
Tetthet: 1,164 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 431-05-0
FN: 1224
ADR: 3,II