5-Amino-2,4-difluorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-amino-2,4-difluorophenol
PC10191-1G PC10191-25G PC10191-5G
APOSPC10191-1GEA 270 NOK
APOSPC10191-1G APOSPC10191-25G APOSPC10191-5G
5-Amino-2,4-difluorophenol
5-Amino-2,4-difluorophenol
Formel: C₆H₅F₂NO
MW: 145.11 g/mol
Smeltepunkt: 177 °C (dec.)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04973718
CAS-nummer: 113512-71-3