Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC10227-1G PC10227-250MG
APOSPC10227-1GEA 1425 NOK
APOSPC10227-1G APOSPC10227-250MG
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Methyl-3-(2-amino-4-fluorophenoxy)-2-thiophenecarboxylate
Formel: C₁₂H₁₀FNO₃S
MW: 267,28 g/mol
Smeltepunkt: 106…108 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04117805
CAS-nummer: 886360-59-4