Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC10369-10G PC10369-1G PC10369-5G
APOSPC10369-10GEA 6725 NOK
APOSPC10369-10G APOSPC10369-1G APOSPC10369-5G
Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-(3-fluorophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formel: C₁₁H₉FN₂O₂S
MW: 252,27 g/mol
Smeltepunkt: 232…234 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06200922
CAS-nummer: 127918-93-8