3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)boronic acid, 3,5-Difluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
PC10378-1G PC10378-10G PC10378-5G PC10378-250MG
APOSPC10378-1GEA 1325 NOK
APOSPC10378-1G APOSPC10378-10G APOSPC10378-5G APOSPC10378-250MG
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid 96%
3,5-Difluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187,94 g/mol
Smeltepunkt: 112…115 °C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD03095353
CAS-nummer: 737000-76-9