5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-5-fluorophenylboronic acid
PC10379-100G PC10379-25G
APOSPC10379-100GEA 2900 NOK
APOSPC10379-100G APOSPC10379-25G
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
5-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Smeltepunkt: 148…149 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03095047
CAS-nummer: 163517-62-2