1,1-Difluoro-2-iodoethane 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC1038-1G PC1038-5G PC1038-25G
APOSPC1038-1GEA 290 NOK
APOSPC1038-1G APOSPC1038-5G APOSPC1038-25G
1,1-Difluoro-2-iodoethane 97%
1,1-Difluoro-2-iodoethane
Formel: C₂H₃F₂I
Kokepunkt: 86,8…87 °C/740mmHg
Tetthet: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
CAS-nummer: 598-39-0