4-Bromo-3-fluoropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC10415-1G PC10415-250MG PC10415-5G
APOSPC10415-1GEA 840 NOK
APOSPC10415-1G APOSPC10415-250MG APOSPC10415-5G
4-Bromo-3-fluoropyridine
4-Bromo-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₃BrFN
MW: 175,9864 g/mol
Tetthet: 1,74 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD04113266
CAS-nummer: 2546-52-3