2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, 2-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
PC10519-25G PC10519-1G PC10519-5G
APOSPC10519-25GEA 3400 NOK
APOSPC10519-25G APOSPC10519-1G APOSPC10519-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₅BClF₃O₂
MW: 224,37 g/mol
Smeltepunkt: 110…112 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02684337
CAS-nummer: 254993-59-4