4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC1053-25G PC1053-5G PC1053-100G
APOSPC1053-25GEA 305 NOK
APOSPC1053-25G APOSPC1053-5G APOSPC1053-100G
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
4,5-Difluoro-2-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₂NO₄
MW: 203,1 g/mol
Smeltepunkt: 165…167 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00799521
CAS-nummer: 20372-63-8