2,3,4-Trifluorophenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
|
Warning
|
PC10547-100G
PC10547-25G
PC10547-5G
APOSPC10547-100GEA
2475
NOK
APOSPC10547-100G
APOSPC10547-25G
APOSPC10547-5G
2,3,4-Trifluorophenylboronic acid
2,3,4-Trifluorophenylboronic acid
Formel:
C₆H₄BF₃O₂ MW: 175,9 g/mol Smeltepunkt: 229…235 °C Lagringstemperatur: Kjøleskap |
MDL nummer:
MFCD01863168 CAS-nummer: 226396-32-3 |