4-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC10597-1G PC10597-25G PC10597-5G
APOSPC10597-1GEA 270 NOK
APOSPC10597-1G APOSPC10597-25G APOSPC10597-5G
4-Amino-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Amino-2-fluorobenzonitrile
Formel: C₇H₅FN₂
MW: 136,1300 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07368709
CAS-nummer: 53312-80-4
FN: 2811
ADR: 6.1,III