2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC10641-25G
APOSPC10641-25GEA 2000 NOK
APOSPC10641-25G
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine 98%
2-Chloro-3-nitro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₂ClF₃N₂O₂
MW: 226,54 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06255171
CAS-nummer: 72587-15-6
FN: 2810
ADR: 6.1,III