6-Fluoroanthranilic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Amino-6-fluorobenzoic acid
PC1071M-100G PC1071M-25G
APOSPC1071M-100GEA 395 NOK
APOSPC1071M-100G APOSPC1071M-25G
6-Fluoroanthranilic acid 97%
6-Fluoroanthranilic acid
Formel: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Smeltepunkt: 165…172 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00067781
CAS-nummer: 434-76-4