4-Amino-3-fluorophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC1076J-25G PC1076J-5G
APOSPC1076J-25GEA 430 NOK
APOSPC1076J-25G APOSPC1076J-5G
4-Amino-3-fluorophenol
4-Amino-3-fluorophenol
Formel: C₆H₆FNO
MW: 127,12 g/mol
Smeltepunkt: 137…139 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00077452
CAS-nummer: 399-95-1
EINECS: 402-230-0
FN: 3077
ADR: 9+EHS,III