2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC1081-1G PC1081-5G
APOSPC1081-1GEA 1550 NOK
APOSPC1081-1G APOSPC1081-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 99%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formel: C₉H₆BrF₃O₃
Lagringstemperatur: Romtemperatur
CAS-nummer: 887266-81-1