4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorbensosyre 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic Acid
PC1098-1G PC1098-25G PC1098-5G
APOSPC1098-1GEA 1075 NOK
APOSPC1098-1G APOSPC1098-25G APOSPC1098-5G
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorbensosyre 99%
4-Amino-2,3,5,6-tetrafluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,1 g/mol
Smeltepunkt: 181…187 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007647
CAS-nummer: 944-43-4
EINECS: 213-409-6