3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC1099G-25G PC1099G-5G
APOSPC1099G-25GEA 5850 NOK
APOSPC1099G-25G APOSPC1099G-5G
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid 97%
3-Amino-2,4,5-trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄F₃NO₂
Smeltepunkt: 133…136 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00077453
CAS-nummer: 119385-80-7