5-Bromo-2-fluoronicotinaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Bromo-2-fluoropyridine-3-carboxaldehyde
PC11103-1G PC11103-5G
APOSPC11103-1GEA 270 NOK
APOSPC11103-1G APOSPC11103-5G
5-Bromo-2-fluoronicotinaldehyde
5-Bromo-2-fluoronicotinaldehyde
Formel: C₆H₃BrFNO
MW: 204,00 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09842440
CAS-nummer: 875781-15-0