2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid, 2-Bromo-4-(trifluoromethl)benzoic acid
PC11107-5G
APOSPC11107-5GEA 790 NOK
APOSPC11107-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97+%
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,02 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD07368837
CAS-nummer: 328-89-2
EINECS: 206-339-2