4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Fluoro-2-methoxybenzeneboronic acid
PC11112-25G
APOSPC11112-25GEA 1900 NOK
APOSPC11112-25G
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-2-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Smeltepunkt: 131…136 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03788423
CAS-nummer: 179899-07-1