3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Fluoro-4-methylbenzeneboronic acid
PC11114-1G PC11114-25G PC11114-5G
APOSPC11114-1GEA 180 NOK
APOSPC11114-1G APOSPC11114-25G APOSPC11114-5G
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
3-Fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Smeltepunkt: 234…237 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02683115
CAS-nummer: 168267-99-0