4'-Fluorobiphenyl-3-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC11143-5G
APOSPC11143-5GEA 1750 NOK
APOSPC11143-5G
4'-Fluorobiphenyl-3-carboxylic acid 95%
4'-Fluorobiphenyl-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₉FO₂
MW: 216,21 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00452724
CAS-nummer: 10540-39-3