5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC11193-1G PC11193-10G
APOSPC11193-1GEA 8675 NOK
APOSPC11193-1G APOSPC11193-10G
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid 95+%
5-Fluoro-7-(methylsulphonyl)-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₈FNO₄S
Smeltepunkt: 270…272 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04037958
CAS-nummer: 849035-87-6