[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC11202-1G PC11202-5G
APOSPC11202-1GEA 1000 NOK
APOSPC11202-1G APOSPC11202-5G
[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine 95+%
[2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)phenyl]hydrazine
Formel: C₇H₉FN₂O₂S
MW: 204,22 g/mol
Smeltepunkt: 134…136 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04037953
CAS-nummer: 832714-48-4