3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC11247-1G PC11247-5G
APOSPC11247-1GEA 2100 NOK
APOSPC11247-1G APOSPC11247-5G
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-(4-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₃H₁₁BFNO₃
Smeltepunkt: 232…238 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD04115712
CAS-nummer: 850567-35-0