2-Fluoroisonicotinaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Fluoropyridine-4-carboxaldehyde
PC1186-1G PC1186-250MG
APOSPC1186-1GEA 1975 NOK
APOSPC1186-1G APOSPC1186-250MG
2-Fluoroisonicotinaldehyde
2-Fluoroisonicotinaldehyde
Formel: C₆H₄FNO
MW: 125,1000 g/mol
Kokepunkt: 52 °C/0,53mmHg
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD06410677
CAS-nummer: 131747-69-8