3,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3,4-Difluoro-5-methoxyphenyl)boronic acid
PC1202-1G PC1202-25G PC1202-5G
APOSPC1202-1GEA 1475 NOK
APOSPC1202-1G APOSPC1202-25G APOSPC1202-5G
3,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
3,4-Difluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187,940 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD09907960
CAS-nummer: 925910-42-5