3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine, 5,6,7,8-Tetrahydro-3-(trifluoromethyl)[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
PC1232-1G PC1232-250MG PC1232-5G
APOSPC1232-1GEA 450 NOK
APOSPC1232-1G APOSPC1232-250MG APOSPC1232-5G
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
3-(Trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Formel: C₆H₇F₃N₄
MW: 192,145 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD08460920
CAS-nummer: 486460-21-3