6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 6-Fluoroindole-2-carboxylic acid
PC1239-1G PC1239-5G
APOSPC1239-1GEA 270 NOK
APOSPC1239-1G APOSPC1239-5G
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
6-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₆FNO₂
MW: 179,15 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01863162
CAS-nummer: 3093-97-8