2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC1366-25G PC1366-5G
APOSPC1366-25GEA 930 NOK
APOSPC1366-25G APOSPC1366-5G
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline 98%
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline
Formel: C₆H₄BrClFN
MW: 224,46 g/mol
Smeltepunkt: 54…58 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00051707
CAS-nummer: 201849-14-1