3-Bromo-3,3-difluoropropene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3,3-Difluoro-3-bromopropene
PC1394-1G PC1394-25G PC1394-5G
APOSPC1394-1GEA 985 NOK
APOSPC1394-1G APOSPC1394-25G APOSPC1394-5G
3-Bromo-3,3-difluoropropene 98%
3-Bromo-3,3-difluoropropene
Formel: C₃H₃BrF₂
MW: 156,96 g/mol
Kokepunkt: 42 °C
Tetthet: 1,543 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00042185
CAS-nummer: 420-90-6