5-Fluoro-2-pyridineboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Fluoropyridin-2-ylboronic acid
PC1428-1G PC1428-250MG
APOSPC1428-1GEA 4825 NOK
APOSPC1428-1G APOSPC1428-250MG
5-Fluoro-2-pyridineboronic acid 96%
5-Fluoro-2-pyridineboronic acid
Formel: C₅H₅BFNO₂
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD08705712
CAS-nummer: 946002-10-4