Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC14280-100MG PC14280-250MG
APOSPC14280-100MGEA 270 NOK
APOSPC14280-100MG APOSPC14280-250MG
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Ethyl-2-chloro-4-(trifluoromethyl)-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₅ClF₃NO₂S
MW: 259,64 g/mol
Smeltepunkt: 57…59 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02956778
CAS-nummer: 72850-52-3