4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC1443-1G PC1443-250MG
APOSPC1443-1GEA 380 NOK
APOSPC1443-1G APOSPC1443-250MG
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline 95%
4-{[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}aniline
Formel: C₁₂H₈ClF₃N₂O
MW: 288,66 g/mol
Smeltepunkt: 85…92 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00170933
CAS-nummer: 71422-80-5