1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC1493-25G
APOSPC1493-25GEA 1500 NOK
APOSPC1493-25G
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
1,3,5-Trifluoro-2,4,6-triiodobenzene
Formel: C₆F₃I₃
MW: 509,77 g/mol
Smeltepunkt: 151…159 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06248899
CAS-nummer: 84322-56-5