2,3,6-Trifluorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC1512-25G PC1512-5G PC1512-100G
APOSPC1512-25GEA 2350 NOK
APOSPC1512-25G APOSPC1512-5G APOSPC1512-100G
2,3,6-Trifluorophenylboronic acid 98%
2,3,6-Trifluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₄BF₃O₂
MW: 175,9 g/mol
Smeltepunkt: 127…132 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01863167
CAS-nummer: 247564-71-2