2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, (2-Chloro-3-fluorophenyl)boronic acid
PC1554-1G PC1554-250MG
APOSPC1554-1GEA 930 NOK
APOSPC1554-1G APOSPC1554-250MG
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 99%
2-Chloro-3-fluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Smeltepunkt: 80…84 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07363741
CAS-nummer: 871329-52-1