5-Fluoro-2-nitroaniline
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC1559-25G PC1559-100G PC1559-250G
APOSPC1559-25GEA 325 NOK
APOSPC1559-25G APOSPC1559-100G APOSPC1559-250G
5-Fluoro-2-nitroaniline
5-Fluoro-2-nitroaniline
Formel: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00034065
CAS-nummer: 2369-11-1
EINECS: 219-128-5
FN: 2811
ADR: 6.1,III