4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)thiophenol 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
PC1593W-10G PC1593W-1G
APOSPC1593W-10GEA 5825 NOK
APOSPC1593W-10G APOSPC1593W-1G
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)thiophenol 95+%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)thiophenol
Formel: C₇H₄BrF₃OS
Kokepunkt: 96…98 °C/15mmHg
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00203474
CAS-nummer: 175278-15-6