2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Bromo-3,3,3-trifluoro-1-propene
PC1602-100G PC1602-25G PC1602-5G
APOSPC1602-100GEA 1950 NOK
APOSPC1602-100G APOSPC1602-25G APOSPC1602-5G
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene 98%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropene
Versatile CF3 building block: Hu et al, J. Chem Soc., Perkin Trans. 1, 1998, 2, 279. Precursor for PC77612-(Trifluoromethyl)acrylic acid : JOC., 1989 , 54.
Formel: C₃H₂BrF₃
MW: 174,95 g/mol
Kokepunkt: 29…30 °C
Tetthet: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00077469
CAS-nummer: 1514-82-5