3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 3-Fluoro-5-(isobutoxy)benzeneboronicacid
PC1608-5G PC1608-25G
APOSPC1608-5GEA 1700 NOK
APOSPC1608-5G APOSPC1608-25G
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid 98%
3-Fluoro-5-isobutoxybenzeneboronic acid
Formel: C₁₀H₁₄BFO₃
MW: 212,03 g/mol
Smeltepunkt: 130…134 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07363783
CAS-nummer: 850589-57-0