3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Fluoro-5-methylphenyl)boronic acid, 3-Fluoro-5-methylbenzeneboronic acid
PC1610-1G PC1610-25G PC1610-5G
APOSPC1610-1GEA 305 NOK
APOSPC1610-1G APOSPC1610-25G APOSPC1610-5G
3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid 98%
3-Fluoro-5-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₂
MW: 153,95 g/mol
Smeltepunkt: 216…222 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07363785
CAS-nummer: 850593-06-5