3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: (3-Ethoxy-5-fluorophenyl)boronic acid, 3-Ethoxy-5-fluorophenylboronic acid, 3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid
PC1624-1G PC1624-5G
APOSPC1624-1GEA 1750 NOK
APOSPC1624-1G APOSPC1624-5G
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid 95%
3-Ethoxy-5-fluorobenzeneboronic acid
Formel: C₈H₁₀BFO₃
MW: 183,97 g/mol
Smeltepunkt: 155…158 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD07363779
CAS-nummer: 850589-53-6