4-Chloro-2-fluorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, (4-Chloro-2-fluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-chloro-2-fluorophenyl)borane
PC1629-25G PC1629-5G
APOSPC1629-25GEA 1450 NOK
APOSPC1629-25G APOSPC1629-5G
4-Chloro-2-fluorophenylboronic acid 97%
4-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Smeltepunkt: 246…250 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02684293
CAS-nummer: 160591-91-3