2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Chloro-5-fluorobenzeneboronic acid
PC1631-1G PC1631-25G PC1631-5G
APOSPC1631-1GEA 270 NOK
APOSPC1631-1G APOSPC1631-25G APOSPC1631-5G
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid 98%
2-Chloro-5-fluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Smeltepunkt: 78…82 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06656272
CAS-nummer: 444666-39-1