5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Chloro-2-fluorobenzeneboronic acid, (5-Chloro-2-fluorophenyl)metaboric acid, (5-Chloro-2-fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(5-chloro-2-fluorophenyl)borane
PC1635-25G PC1635-5G
APOSPC1635-25GEA 3725 NOK
APOSPC1635-25G APOSPC1635-5G
5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-Chloro-2-fluorophenylboronic acid
Formel: C₆H₅BClFO₂
MW: 174,37 g/mol
Smeltepunkt: 182…188 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD05664225
CAS-nummer: 352535-83-2