2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-6-methoxybenzeneboronic acid
PC1639-100G PC1639-25G PC1639-5G
APOSPC1639-100GEA 2800 NOK
APOSPC1639-100G APOSPC1639-25G APOSPC1639-5G
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid 99%
2-Fluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₃
MW: 169,95 g/mol
Smeltepunkt: 124…126 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD02179483
CAS-nummer: 78495-63-3