4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Borono-2-fluorobenzoic acid, 4-Carboxy-3-fluorobenzeneboronic acid
PC1644-25G PC1644-5G PC1644-100G
APOSPC1644-25GEA 2300 NOK
APOSPC1644-25G APOSPC1644-5G APOSPC1644-100G
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid 97%
4-Carboxy-3-fluorophenylboronic acid
Formel: C₇H₆BFO₄
MW: 183,93 g/mol
Smeltepunkt: 236…240 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD01114671
CAS-nummer: 120153-08-4