2-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Warning
Synonymer: 2-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid, (2-Fluoro-5-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
PC1656-1G
APOSPC1656-1GEA 3425 NOK
APOSPC1656-1G
2-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
2-Fluoro-(5-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Formel: C₈H₈BFO₄
MW: 197,9600 g/mol
Smeltepunkt: 210…212 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD06659868
CAS-nummer: 850568-04-6